Monostearin >60.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3-Dihydroxypropyl stearate, 1-Stearoyl-rac-glycerol
G0085-25G G0085-500G
TCIAG0085-25GEA 16 EUR
TCIAG0085-25G TCIAG0085-500G
Monostearin >60.0% (por GC)
Monostearin
Formula: C₂₁H₄₂O₄
MW: 358.56 g/mol
Número MDL: MFCD00036186
Núm. CAS: 123-94-4
EINECS: 204-664-4
Índice Merck: 14,04489
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 60.0 % (total of isomer)
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C