Triolein >50% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0089-25G G0089-100G
TCIAG0089-25GEA 32 EUR
TCIAG0089-25G TCIAG0089-100G
Triolein >50% (by HPLC)
Triolein
Formula: C₅₇H₁₀₄O₆
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: -4°C
Número MDL: MFCD00137563
Núm. CAS: 122-32-7
EINECS: 204-534-7
Índice Merck: 14,09732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70538f39afe91c57be2e28ee55f3464525909c57&vid=70538f39afe91c57be2e28ee55f3464525909c57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 50.0 area%