Tripropionin ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
G0090-25G G0090-500G
TCIAG0090-25GEA 16 EUR
TCIAG0090-25G TCIAG0090-500G
Tripropionin ≥95.0% (por GC)
Tripropionin
Formula: C₁₂H₂₀O₆
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de inflamación: 162°C
Número MDL: MFCD00027005
Núm. CAS: 139-45-7
EINECS: 205-365-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %