Glycyl-D-leucine ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
H-Gly-D-Leu-OH, (R)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid
G0130-1G
G0130-100MG
TCIAG0130-1GEA
68
EUR
TCIAG0130-1G
TCIAG0130-100MG
Glycyl-D-leucine ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Glycyl-D-leucine
Formula:
C₈H₁₆N₂O₃ MW: 188,23 g/mol Pto. de fusión: 234°C |
Número MDL:
MFCD00066050 Núm. CAS: 688-13-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +33.0 to +37.0 deg (C=2, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)