Monoammonium glycyrrhizinate hydrate ≥75.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Glycyrrhizin monoammonium salt hydrate, Monoammonium glycyrrhizinate hydrate
G0151-1G
G0151-25G
TCIAG0151-1GEA
16
EUR
TCIAG0151-1G
TCIAG0151-25G
Monoammonium glycyrrhizinate hydrate ≥75.0% (by HPLC)
Monoammonium glycyrrhizinate hydrate
Formula:
C₄₂H₆₅NO₁₆·xH₂O MW: 839,97 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 217°C |
Número MDL:
MFCD00167400 Núm. CAS: 53956-04-0 EINECS: 258-887-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 75.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +45.0 to +52.0 deg (C=1.5, 40%EtOH) (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 10.0 % |