Glyoxalbis(2-hydroxyanil) ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
G0153-25G G0153-5G
TCIAG0153-25GEA 124 EUR
TCIAG0153-25G TCIAG0153-5G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 205°C
Número MDL: MFCD00002183
Núm. CAS: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency