Orange II ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tropaeolin OOO-2, acid orange 7, acid orange A, D and C Orange No. 4, 4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Orange II sodium salt, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Gold orange
G0158-25G G0158-100G
TCIAG0158-25GEA 17 EUR
TCIAG0158-25G TCIAG0158-100G
Orange II ≥97.0% (by HPLC)
Orange II
Formula: C₁₆H₁₁N₂NaO₄S
MW: 350.32 g/mol
Número MDL: MFCD00011657
Núm. CAS: 633-96-5
EINECS: 211-199-0
Índice Merck: 14,06858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e92ffa332852a6b4f2aeb4c37ac65ead1a8346b&vid=6e92ffa332852a6b4f2aeb4c37ac65ead1a8346b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Lambda max. 482.0 to 486.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 500 (0.02mol/L AcONH4 sol., 482.0 to 486.0 nm)