3-Allyloxy-1,2-propanediol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
G0189-25G G0189-500G
TCIAG0189-25GEA 17 EUR
TCIAG0189-25G TCIAG0189-500G
3-Allyloxy-1,2-propanediol ≥99.0% (por GC)
3-Allyloxy-1,2-propanediol
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de inflamación: 134°C
Número MDL: MFCD00004721
Núm. CAS: 123-34-2
EINECS: 204-620-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %