DL-Glyceraldehyde diethyl acetal ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
G0216-25G G0216-5G
TCIAG0216-25GEA 546 EUR
TCIAG0216-25G TCIAG0216-5G
DL-Glyceraldehyde diethyl acetal ≥95.0% (por GC)
DL-Glyceraldehyde diethyl acetal
Formula: C₇H₁₆O₄
MW: 164.20 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00059599
Núm. CAS: 10487-05-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %