Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)-1,3-propanediol
G0233-1G G0233-100MG
TCIAG0233-1GEA 732 EUR
TCIAG0233-1G TCIAG0233-100MG
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether ≥97.0% (por GC)
Guaiacylglycerol-beta-guaiacyl ether
Formula: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320.34 g/mol
Número MDL: MFCD00060144
Núm. CAS: 7382-59-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C