3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
G0261-25G
G0261-500G
TCIAG0261-25GEA
36
EUR
TCIAG0261-25G
TCIAG0261-500G
3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane ≥96.0% (por GC)
3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane
Formula:
C₉H₂₀O₄Si |
Número MDL:
MFCD00271003 Núm. CAS: 65799-47-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |