47% in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
G0264-25G G0264-500G G0264-100G
TCIAG0264-25GEA 41 EUR
TCIAG0264-25G TCIAG0264-500G TCIAG0264-100G
47% in toluene
Glioxilato de etilo
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Pto. de inflamación: 7°C
Número MDL: MFCD00044009
Núm. CAS: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
UN: 1294
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Concentration (Oxime Formation) 47.0 to 51.7 w/w%