Monoethyl glutarate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Ethoxy-5-oxopentanoic acid, Glutaric Acid Monoethyl Ester
G0271-25G G0271-5G
TCIAG0271-25GEA 89 EUR
TCIAG0271-25G TCIAG0271-5G
Monoethyl glutarate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Monoethyl glutarate
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Número MDL: MFCD00014379
Núm. CAS: 1070-62-8
EINECS: 213-977-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %