n-Heptano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para LC-MS, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
34999-1L 34999-2.5L
34999-1LEA 165 EUR
34999-1L 34999-2.5L
n-Heptano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para LC-MS, Riedel-de Haën™
n-Heptano
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Pto. Ebullición: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Pto. de fusión: –90.5 °C
Densidad: 0.69 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 6.7 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 3.5 (vs air)
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00001 %
Transmittance at 200 nm Min. 20 %
Transmittance at 220 nm Min. 80 %
Transmittance from 245 nm Min. 98 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Suitability for HPLC-MS complying
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)