(R)-Glycidyl trityl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-2-(Triphenylmethoxymethyl)oxirane, (R)-(+)-Glycidyl trityl ether, (R)-Glycidyl Triphenylmethyl Ether
G0284-25G G0284-5G
TCIAG0284-25GEA 214 EUR
TCIAG0284-25G TCIAG0284-5G
(R)-Glycidyl trityl ether ≥98.0% (por GC)
(R)-Glycidyl trityl ether
Formula: C₂₂H₂₀O₂
MW: 316,40 g/mol
Número MDL: MFCD00273368
Núm. CAS: 65291-30-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (C=1, CHCl3)