(S)-Glycidyl trityl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
G0285-25G
G0285-5G
TCIAG0285-25GEA
183
EUR
TCIAG0285-25G
TCIAG0285-5G
(S)-Glycidyl trityl ether ≥98.0% (por GC)
(S)-Glycidyl trityl ether
Formula:
C₂₂H₂₀O₂ |
Número MDL:
MFCD00273373 Núm. CAS: 129940-50-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -10.0 to -12.0 deg (C=1, CHCl3) |