(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
G0286-25G G0286-5G
TCIAG0286-25GEA 165 EUR
TCIAG0286-25G TCIAG0286-5G
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₉H₉NO₆S
Número MDL: MFCD00013436
Núm. CAS: 115314-17-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -25.0 deg (C=1, CHCl3)