(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
G0287-25G G0287-5G
TCIAG0287-25GEA 134 EUR
TCIAG0287-25G TCIAG0287-5G
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₉H₉NO₆S
Número MDL: MFCD00064582
Núm. CAS: 115314-14-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency