4-Glycidyloxycarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, Carvedilol Related Compound D
G0296-25G
G0296-5G
TCIAG0296-25GEA
136
EUR
TCIAG0296-25G
TCIAG0296-5G
4-Glycidyloxycarbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Glycidyloxycarbazole
Formula:
C₁₅H₁₃NO₂ MW: 239,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD03411884 Núm. CAS: 51997-51-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in THF | almost transparency |