GlcNPhth[346Ac]-β-(1-3)Gal[246Bn]-β-MP ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Methoxyphenyl 3-O-(3,4,6-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranosyl)-2,4,6-tri-O-benzyl-β-D-galactopyranoside
G0299-1G
G0299-200MG
TCIAG0299-1GEA
419
EUR
TCIAG0299-1G
TCIAG0299-200MG
GlcNPhth[346Ac]-β-(1-3)Gal[246Bn]-β-MP ≥98.0% (by HPLC)
GlcNPhth[346Ac]-beta-(1-3)Gal[246Bn]-beta-MP
Formula:
C₅₄H₅₅NO₁₆ MW: 974,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
1820575-44-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -10.0 deg (C=1, CHCl3) |