Glucan (from black yeast)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
beta-D-Glucan, Glucosan
G0331-1G
G0331-5G
TCIAG0331-1GEA
68
EUR
TCIAG0331-1G
TCIAG0331-5G
Glucan (from black yeast)
Glucan
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n |
Número MDL:
MFCD00466924 Núm. CAS: 9012-72-0 EINECS: 232-739-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Beta-1,3-1,6-Glucan | min. 80 % |
Drying loss | max. 8.0 % |