Gliquidone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-(2-(7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)benzenesulphonamide
G0332-1G G0332-5G
TCIAG0332-1GEA 51 EUR
TCIAG0332-1G TCIAG0332-5G
Gliquidone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Gliquidone
Formula: C₂₇H₃₃N₃O₆S
MW: 527,64 g/mol
Número MDL: MFCD00631870
Núm. CAS: 33342-05-1
EINECS: 251-463-2
Índice Merck: 14,04443
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 188.3 deg-C