β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0339-100MG G0339-20MG
TCIAG0339-100MGEA 1711 EUR
TCIAG0339-100MG TCIAG0339-20MG
β-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt ≥98.0% (by HPLC)
beta-D-Glucopyranose-1-phosphate disodium salt
Formula: C₆H₁₃O₉P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 83833-15-2
EINECS: 280-989-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%