Glipizide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
G0369-1G G0369-5G
TCIAG0369-1GEA 69 EUR
TCIAG0369-1G TCIAG0369-5G
Glipizide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Glipizide
Formula: C₂₁H₂₇N₅O₄S
Número MDL: MFCD00072159
Núm. CAS: 29094-61-9
EINECS: 249-427-6
Índice Merck: 14,04442
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %