Glibenclamide ≥98.5% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-Chloro-N-(4-(N-(cyclohexylcarbamoyl)sulphamoyl)phenethyl)-2-methoxybenzamide, 5-Chloro-N-[4-(3-cyclohexylureidosulphonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide
G0382-25G
G0382-5G
TCIAG0382-25GEA
66
EUR
TCIAG0382-25G
TCIAG0382-5G
Glibenclamide ≥98.5% (by HPLC, titration analysis)
Glibenclamide
Formula:
C₂₃H₂₈ClN₃O₅S MW: 494,00 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00056625 Núm. CAS: 10238-21-8 EINECS: 233-570-6 Índice Merck: 14,04478 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.5 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.5 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |