(+)-Griseofulvin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Griseofulvin
G0384-25G G0384-5G
TCIAG0384-25GEA 78 EUR
TCIAG0384-25G TCIAG0384-5G
(+)-Griseofulvin ≥97.0% (by HPLC)
(+)-Griseofulvin
Formula: C₁₇H₁₇ClO₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082343
Núm. CAS: 126-07-8
EINECS: 204-767-4
Índice Merck: 14,04549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +350.0 to +364.0 deg (C=1, DMF)