Geniposide ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0385-1G
G0385-100MG
TCIAG0385-1GEA
105
EUR
TCIAG0385-1G
TCIAG0385-100MG
Geniposide ≥95.0% (by HPLC)
Geniposide
Formula:
C₁₇H₂₄O₁₀ |
Número MDL:
MFCD16036219 Núm. CAS: 24512-63-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +13.0 to +16.0 deg (C=1, EtOH) |