2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
G0394-1G
G0394-5G
TCIAG0394-1GEA
23
EUR
TCIAG0394-1G
TCIAG0394-5G
2-O-ɑ-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Formula:
C₁₂H₁₈O₁₁ Pto. de fusión: 160°C |
Número MDL:
MFCD00925623 Núm. CAS: 129499-78-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +188 to +198 deg (C=1, H2O) |