Glimepiride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
G0395-1G
G0395-5G
TCIAG0395-1GEA
55
EUR
TCIAG0395-1G
TCIAG0395-5G
Glimepiride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Glimepiride
Formula:
C₂₄H₃₄N₄O₅S |
Número MDL:
MFCD00878417 Núm. CAS: 93479-97-1 Índice Merck: 14,04440 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |