Granisetron hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
G0401-200MG
G0401-1G
TCIAG0401-200MGEA
51
EUR
TCIAG0401-200MG
TCIAG0401-1G
Granisetron hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Granisetron hydrochloride
Formula:
C₁₈H₂₄N₄O Pto. de fusión: 292°C |
Número MDL:
MFCD01747034 Núm. CAS: 107007-99-8 Índice Merck: 14,04536 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |