(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
G0410-1G G0410-5G
TCIAG0410-1GEA 31 EUR
TCIAG0410-1G TCIAG0410-5G
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole ≥98.0% (por GC)
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole
Formula: C₉H₁₀O₂
Número MDL: MFCD06659026
Núm. CAS: 71031-03-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f2587bfbfd9047fc6fd6ffead98b72bc0d5bf4f&vid=9f2587bfbfd9047fc6fd6ffead98b72bc0d5bf4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (C=1、EtOH)