Galaxolide(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran) ∼50% in diethyl phthalate
Proveedor: TCI
Atención
G0415-25G G0415-250G
TCIAG0415-25GEA 18 EUR
TCIAG0415-25G TCIAG0415-250G
Galaxolide(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran) ∼50% in diethyl phthalate
Galaxolide(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran)
Formula: C₁₈H₂₆O
Número MDL: MFCD00217003
Núm. CAS: 1222-05-5
EINECS: 214-946-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e77dd58997f7fa4f9104d4014811f06898a176d0&vid=9ba50823b3573a65fd0b8b0225829d79c3bf1607&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (GC) 47.0 to 53.0 w/w%