GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0423-2MG G0423-5MG
TCIAG0423-2MGEA 329 EUR
TCIAG0423-2MG TCIAG0423-5MG
GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc ≥98.0% (by HPLC)
GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc
Formula: C₂₂H₃₈N₂O₁₅
MW: 570.55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 108964-40-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7906e7c7c7bce2ccc57a8ce57bdf8e69a6c5b987&vid=7906e7c7c7bce2ccc57a8ce57bdf8e69a6c5b987&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%