Geranyl tiglate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tiglic acid Geranyl Ester, (E)-(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl 2-methylbut-2-enoate
G0430-5ML G0430-25ML
TCIAG0430-5MLEA 18 EUR
TCIAG0430-5ML TCIAG0430-25ML
Geranyl tiglate ≥98.0% (por GC)
Geranyl tiglate
Formula: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,36 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00016622
Núm. CAS: 7785-33-3
EINECS: 232-078-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ed8ada80c65328ddb2081e7bbd8d8a1729b0b6&vid=09ed8ada80c65328ddb2081e7bbd8d8a1729b0b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %