2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Epoxypropyl Propargyl ether, Glycidyl Propargyl ether, Glycidyl 2-Propynyl ether
G0445-1G G0445-5G
TCIAG0445-1GEA 40 EUR
TCIAG0445-1G TCIAG0445-5G
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (por GC)
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 95°C
Pto. de inflamación: 69°C
Número MDL: MFCD00099300
Núm. CAS: 18180-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&vid=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %