Guanidine hydroiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
G0450-1G G0450-5G
TCIAG0450-1GEA 32 EUR
TCIAG0450-1G TCIAG0450-5G
Guanidine hydroiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Guanidine hydroiodide
Formula: CH₅N₃
MW: 186,98 g/mol
Núm. CAS: 19227-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38415e054bf7e393533316e0e8a29a0731504d1d&vid=38415e054bf7e393533316e0e8a29a0731504d1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C