Guanabenz Acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(2,6-Dichlorobenzylidene)hydrazine-1-carboximidamide acetate
G0456-200MG
G0456-1G
TCIAG0456-200MGEA
58
EUR
TCIAG0456-200MG
TCIAG0456-1G
Guanabenz Acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Guanabenz Acetate
Formula:
C₈H₈Cl₂N₄·C₂H₄O₂ MW: 291.13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00153801 Núm. CAS: 23256-50-0 EINECS: 245-534-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,04558 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |