1,4-Dioxano-2,5-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Glycolide, 1,4-Dioxane-2,5-dione
G0467-5G G0467-25G
TCIAG0467-5GEA 28 EUR
TCIAG0467-5G TCIAG0467-25G
1,4-Dioxano-2,5-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Dioxano-2,5-diona
Formula: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00081108
Núm. CAS: 502-97-6
EINECS: 207-954-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C