Gastrodin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0468-200MG
G0468-1G
TCIAG0468-200MGEA
36
EUR
TCIAG0468-200MG
TCIAG0468-1G
Gastrodin ≥98.0% (by HPLC)
Gastrodin
Formula:
C₁₃H₁₈O₇ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00272169 Núm. CAS: 62499-27-8 Índice Merck: 14,04375 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -67.0 to -71.0 deg (C=1,H2O) |