Gadobutrol monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Gadolinium(III) 2,2',2''-[10-(1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl]triacetate Monohydrate, Gadobutrol hydrate, Gadolinium(III) 2,2',2''-[10-(1,3,4-Trihydroxybutan-2-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl]triacetate
G0503-100MG
G0503-25MG
TCIAG0503-100MGEA
245
EUR
TCIAG0503-100MG
TCIAG0503-25MG
Gadobutrol monohydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Gadobutrol monohydrate
Formula:
C₁₈H₃₁GdN₄O₉·H₂O MW: 604,72 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD29917846 Núm. CAS: 198637-52-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Elemental analysis (Nitrogen) | 8.70 to 9.20 % |
Water | 2.6 to 3.1 % |