GW2580 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0504-50MG G0504-250MG
TCIAG0504-50MGEA 73 EUR
TCIAG0504-50MG TCIAG0504-250MG
GW2580 ≥98.0% (by HPLC)
GW2580
Formula: C₂₀H₂₂N₄O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12024701
Núm. CAS: 870483-87-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a10358f93938af8e8c6c1dc3f7cd53fd8ad0919&vid=4a10358f93938af8e8c6c1dc3f7cd53fd8ad0919&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.50 to 16.00 %