prim-O-Glucosylcimifugin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-2-(2-Hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-7-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-2H-furo[3,2-g]chromen-5(3H)-one
G0535-100MG
G0535-25MG
TCIAG0535-100MGEA
265
EUR
TCIAG0535-100MG
TCIAG0535-25MG
prim-O-Glucosylcimifugin ≥97.0% (by HPLC)
prim-O-Glucosylcimifugin
Formula:
C₂₂H₂₈O₁₁ MW: 468,46 g/mol Pto. de fusión: 120°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09037394 Núm. CAS: 80681-45-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | 14.0 to +18.0 deg (C=0.3, MeOH) |