Gomisin A ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Besigomsin, Schisandrol B, (6S,7S,13aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethylbenzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxol-6-ol, (6S,7S)-1,2,3,13-Tetramethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[3',4']cycloocta[1',2':4,5]benzo[1,2-d][1,3]dioxol-6-ol, (6S,7S,13aR)-1,2,3,13-Tetramethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[3',4']cycloocta[1',2':4,5]benzo[1,2-d][1,3]dioxol-6-ol
G0537-25MG G0537-5MG
TCIAG0537-25MGEA 238 EUR
TCIAG0537-25MG TCIAG0537-5MG
Gomisin A ≥96.0% (by HPLC)
Gomisin A
Formula: C₂₃H₂₈O₇
MW: 416,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01941645
Núm. CAS: 58546-54-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +73.0 deg (C=1, CHCl3)