Gomisin C ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Schisantherin A, (5S,6S,7S,13aS)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethylbenzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxole-5,6-diol 5-Benzoate, (5S,6S,7S)-6-Hydroxy-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[3',4']cycloocta[1',2':4,5]benzo[1,2-d][1,3]dioxol-5-yl Benzoate
G0538-100MG G0538-25MG
TCIAG0538-100MGEA 347 EUR
TCIAG0538-100MG TCIAG0538-25MG
Gomisin C ≥98.0% (by HPLC)
Gomisin C
Formula: C₃₀H₃₂O₉
MW: 536,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09026937
Núm. CAS: 58546-56-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%