N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Gefitinib
G0546-1G G0546-5G
TCIAG0546-1GEA 32 EUR
TCIAG0546-1G TCIAG0546-5G
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)quinazolin-4-amine
Formula: C₂₂H₂₄ClFN₄O₃
MW: 446,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04307832
Núm. CAS: 184475-35-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C