Ginsenoside Re ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0551-250MG G0551-50MG
TCIAG0551-250MGEA 470 EUR
TCIAG0551-250MG TCIAG0551-50MG
Ginsenoside Re ≥98.0% (by HPLC)
Ginsenoside Re
Formula: C₄₈H₈₂O₁₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133369
Núm. CAS: 52286-59-6
EINECS: 257-814-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.50 to 63.50 %