4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl ≥95.0% (by GC, titration analysis) free radical
Proveedor: TCI
Atención
G0555-1G G0555-5G
TCIAG0555-1GEA 83 EUR
TCIAG0555-1G TCIAG0555-5G
4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl ≥95.0% (by GC, titration analysis) free radical
4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
Formula: C₁₂H₂₂NO₃
Pto. de fusión: 38°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 122413-85-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %