Hexadecanamide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Palmitamide
H0067-10G H0067-25G
TCIAH0067-10GEA 146 EUR
TCIAH0067-10G TCIAH0067-25G
Hexadecanamide ≥95.0% (por GC)
Hexadecanamide
Formula: C₁₆H₃₃NO
Pto. Ebullición: 236°C
Número MDL: MFCD00025534
Núm. CAS: 629-54-9
EINECS: 211-095-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency