Hexamethonium chloride dihydrate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H0090-25G H0090-500G H0090-100G
TCIAH0090-25GEA 73 EUR
TCIAH0090-25G TCIAH0090-500G TCIAH0090-100G
Hexamethonium chloride dihydrate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Hexamethonium chloride dihydrate
Formula: C₁₂H₃₀Cl₂N₂·2H₂O
Pto. de fusión: 292°C
Número MDL: MFCD00031563
Núm. CAS: 60-25-3
EINECS: 200-465-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=977733ffe6247e4c415d4275a73947017c4d15df&vid=bbd8ed869937090adb197c9b3b3c68d0720241e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 11.0 to 12.0 %