Hexanenitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Amyl Cyanide, Capronitrile
H0102-25ML H0102-5ML
TCIAH0102-25MLEA 97 EUR
TCIAH0102-25ML TCIAH0102-5ML
Hexanenitrile ≥97.0% (por GC)
Hexanenitrile
Formula: C₆H₁₁N
MW: 97,16 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00001979
Núm. CAS: 628-73-9
EINECS: 211-052-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f63af08ed6f62f79c2ceaabb82d0d9506f11e0f6&vid=f63af08ed6f62f79c2ceaabb82d0d9506f11e0f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %